AB2080
Anti-CD44v6 Antibody, exon v6
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CDW44, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, canine, mouse, bovine, pig, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry: 1:500-1:1000
Immunofluorescence: 1:100-1:200
Immunohistostaining of paraffin embedded tissue: 1:150-1:250
Immunoprecipitation: 1:100-1:200
Western Blotting 1:5000-1:10,000
RIA: 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2