MAB8151
Anti-virus West Nile/Kunjin, capside, clone 3.91D
ascites fluid, clone 3.91D, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
3.91D, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Specifico per la proteina E del capside, quella immunologicamente più importante, del virus West Nile/Kunjin. Kunjin (KUN) risulta strettamente imparentato ad alcuni ceppi del virus West Nile ed è stato classificato come sottotipo del West Nile.
Immunogeno
Epitopo: capside
Applicazioni
L′anticorpo anti-virus West Nile/Kunjin, capside, clone 3.91D, è un anticorpo mirato contro il virus West Nile/Kunjin per l′uso nei saggi di ELISA, IF, WB, IH.
Stato fisico
Liquido ascitico con azoturo di sodio allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite. Può essere conservato a 2-8°C per brevi periodi.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Characterization of West Nile viruses isolated from captive American Flamingoes (Phoenicopterus ruber) in Medellin, Colombia.
Osorio, JE; Ciuoderis, KA; Lopera, JG; Piedrahita, LD; Murphy, D; Levasseur, J; Carrillo et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
A PCR-based protocol for the generation of a recombinant West Nile virus.
Akihiko Maeda,Ryo Murata,Minoru Akiyama,Ikuo Takashima,Hiroaki Kariwa,Tomomasa Watanabe et al.
Virus Research null
The emergence of West Nile virus: the Australian connection.
R A Hall
Viral immunology, 13(4), 447-461 (2001-02-24)