MAB3540
Anti-Lamin A Antibody, CT, a.a. 598-611, clone 133A2
clone 133A2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
70 kDa Lamin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
133A2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, canine, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry on fixed cells (methanol/acetone fixation)
Immunohistochemistry on frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2