MAB1957Z
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 25E11
Sinonimo/i:
CD61, MAB1957
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β3 Antibody, clone 25E11, azide free, clone 25E11, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
25E11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Descrizione generale
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Specificità
(original paper claimed IgG2ak)
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (acetone fixation required).
Flow cytometry
Inhibits platelet aggregation, 10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2