Documenti fondamentali
MAB1910
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-collagene di tipo IV, catena α 2, clone 23IIC3
ascites fluid, clone 23IIC3, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-BSVD2, Anti-ICH, Anti-POREN2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23IIC3, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A2(1284)
Specificità
Riconosce il collagene di tipo IV, catene alfa-2, umano.
Immunogeno
Collagene di tipo IV amniotico umano
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica: 1:500. Si raccomanda di usare tessuto congelato fissato in acetone. Debole reattività su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina (1:100) dopo trattamento con tripsina 1% (20 minuti, temperatura ambiente). In alternativa, questo anticorpo diluito 1:200 è stato usato su tessuto di scimmia fissato in PFA 4% e trattato con il protocollo HEIR (Heat-Induced Epitope Retrieval) (Qin, 2003).
Western blotting: 1:500, 170 kDa.
ELISA alla diluizione 1:200
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La rivelazione del collagene di tipo IV, catena α 2, usando questo anticorpo anti-collagene di tipo IV, catena α 2, clone 23IIC3, è convalidata per l′uso nei saggi di ELISA, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Descrizione del bersaglio
170 kDa
Stato fisico
Liquido.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: Tessuto renale, muscolare, tendineo, splenico
Controllo negativo: neuroni/glia
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Immunolocalization of tight junction proteins in blood vessels in human germinal matrix and cortex.
John A Anstrom,Clara R Thore,Dixon M Moody,William R Brown
Histochemistry and Cell Biology null
Combined inhibition of aromatase activity and dihydrotestosterone supplementation attenuates renal injury in male streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats.
Manigrasso, MB; Sawyer, RT; Hutchens, ZM; Flynn, ER; Maric-Bilkan, C
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Laminin-5-enriched extracellular matrix accelerates angiogenesis and neovascularization in association with ePTFE.
Kameha R Kidd, Stuart K Williams
Journal of Biomedical Materials Research Part A null
D Ohlund et al.
British journal of cancer, 101(1), 91-97 (2009-06-06)
Pancreas cancer is a dreaded disease with high mortality, despite progress in surgical and oncological treatments in recent years. The field is hampered by a lack of good prognostic and predictive tumour biomarkers to be used during follow-up of patients.
Reduced ratio of afferent to total vascular density in mesial temporal sclerosis.
Mott RT, Thore CR, Moody DM, Glazier SS, Ellis TL, Brown WR
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology null