Documenti fondamentali
MAB3303
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-collagene di tipo VI, clone VI-26
clone VI-26, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-BTHLM1, Anti-OPLL, Anti-UCHMD1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VI-26, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL6A1(1291)
Specificità
Reagisce specificamente con hCL(VI). E′ un anticorpo monoclonale di topo purificato diretto contro il collagene di tipo VI umano. VI-26 non reagisce con il collagene di tipo VI denaturato o ridotto, sebbene riconosca la tripla elica costituita dalle tre catene alfa1(VI), alfa 2(VI) alfa3 (gamma). L'epitopo non è stato mappato, questo anticorpo non reagisce con il collagene di tipo I, II, III, IV e V in saggi eseguiti in condizioni native.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica su tessuti fissati con acetone e inclusi in paraffina. Si sconsiglia la fissazione con formalina. Lo smascheramento dell'antigene è ottenuto mediante trattamento con tripsina 0,04% in 0,01M CaCl(2) 0,05M Tris-HCL pH 7,6 a 37°C per 10 minuti. Segue il bloccaggio di siti non specifici dovuti alla presenza di perossidasi endogena.
EIA
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
L'anticorpo anti-collagene di tipo VI, clone VI-26, rileva il livello di collagene di tipo VI. E′ stato descritto in letteratura e validato per l'uso in ELISA e IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Stato fisico
Formato: purificata
Liquido in tampone fosfato salino 0,1 M, pH 7,0, contenente il 2% di sieroalbumina bovina priva di proteasi.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Testicolo, tessuto connettivo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Novel COL6A1 splicing mutation in a family affected by mild Bethlem myopathy.
Olga Camacho Vanegas, Rui-Zhu Zhang, Patrizia Sabatelli, Giovanna Lattanzi et al.
Muscle and Nerve null
Collagen VI related muscle disorders.
Lampe, AK; Bushby, KM
Journal of medical Genetics null
Kidneys with heavy proteinuria show fibrosis, inflammation, and oxidative stress, but no tubular phenotypic change.
Kuusniemi, AM; Lapatto, R; Holmberg, C; Karikoski, R; Rapola, J; Jalanko, H
Kidney International null
Tiziana Triulzi et al.
PloS one, 8(2), e56761-e56761 (2013-02-27)
We recently showed that differential expression of extracellular matrix (ECM) genes delineates four subgroups of breast carcinomas (ECM1, -2, -3- and -4) with different clinical outcome. To further investigate the characteristics of ECM signature and its impact on tumor progression
Ullrich congenital muscular dystrophy: connective tissue abnormalities in the skin support overlap with Ehlers-Danlos syndromes.
Janbernd Kirschner, Ingrid Hausser, Yaqun Zou, Gudrun Schreiber, Hans-Jurgen Christen et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A null