MAB16988
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, core Antigen, clone C1-5, a.a. 74-89
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
Sinonimo/i:
HBcAg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C1-5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, avian
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Cross-reacts with woodchuck hepatitis virus core antigen (WHcAg), but not with duck hepatitis B virus core antigen (DHcAg).
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1