Documenti fondamentali
MAB1435
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-macrofagi/monociti, clone ED-1
clone ED-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-macrofagi clone ED-1, Anticorpo anti-monocita, Anticorpo per la rivelazione di monociti
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ED-1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Non deve reagire con
horse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
I monociti sono prodotti dal midollo osseo da precursori delle cellule staminali ematopoietiche chiamati monoblasti. Essi circolano nel flusso sanguigno per circa uno o tre giorni per poi raggiungere i tessuti di tutto il corpo. Rappresentano dal 3 all′8% circa dei globuli bianchi del sangue. Nei tessuti i monociti si differenziano in diversi tipi di macrofagi a seconda della regione anatomica.
I macrofagi sono un tipo di globuli bianchi derivati​dai monociti in grado di fagocitare le molecole antigeniche estranee, i virus e i microrganismi e di presentare quindi i frammenti dell'antigene attivando le cellule T helper e stimolando la produzione di anticorpi diretti contro l′antigene stesso.
Specificità
Riconosce una glicoproteina a catena singola di 90-100 kD espressa sulla membrana lisosomale delle cellule mieloidi. Si osserva inoltre un debole livello di espressione sulla superficie cellulare. L'antigene è espresso dalla maggior parte dei macrofagi tissutali e, debolmente, dai granulociti del sangue periferico. Gli studi hanno dimostrato che l'antigene ha molte caratteristiche in comune con la macrosialina murina e con il CD68 nell′uomo.
Il clone ED1, che riconosce una molecola simile al CD68 nel ratto, è un eccellente marcatore della microglia attivata. Come marcatori della pan-microglia utilizzare CD11b (MAB1387Z e altri) o iba-1 (MABN92), che colorano sia la microglia quiescente che quella attivata.
Immunogeno
Cellule di milza di ratto
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Immunoistologia su sezioni congelate 1:50-1:300. Tessuto incluso in paraffina (fissazione in liquido di Bouin): 1:50-1:300 (richiede pretrattamento con tripsina o pronasi)
Citometria a flusso 1:100 - 1:200. Utilizzare 10 μL di questa diluizione di lavoro per marcare 10E6 cellule.
Dosaggio radioimmunologico
Adatto anche per immunoprecipitazione e Western blotting.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-macrofagi/monociti, clone ED-1, è validato per il rilevamento di CD68 in applicazioni di citometria a flusso (FC), immunoistochimica (IHC), immunoprecipitazione (IP), saggio radioimmunologico (RIA) e Western Blotting (WB).
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Descrizione del bersaglio
90-100 kD
Linkage
Sostituisce: CBL1511; CBL260
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1 di topo purificate, in PBS (pH 7,4) con azoturo di sodio 0,09%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Macrofagi, monociti, organi linfoidi
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M I Romero et al.
Gene therapy, 5(12), 1612-1621 (1999-02-19)
This study characterized gene transfer into both normal and injured adult rat dorsal spinal cord using first (E1-/E3-) or second (E1-/E2A125/E3-, temperature-sensitive; ts) generation of replication-defective adenoviral (Ad) vectors. A novel immunosuppressive regimen aimed at blocking CD4/CD45 lymphocytic receptors was
Dietary flax oil reduces renal injury, oxidized LDL content, and tissue n-6/n-3 FA ratio in experimental polycystic kidney disease.
Malcolm R Ogborn, Evan Nitschmann, Neda Bankovic-Calic, Hope A Weiler, Harold Aukema
Lipids null
Selective aldosterone blockade prevents angiotensin II/salt-induced vascular inflammation in the rat heart.
Ricardo Rocha, Cynthia L Martin-Berger, Pochang Yang, Rachel Scherrer, John Delyani, Ellen McMahon
Endocrinology null
Repetitive, negligible force reaching in rats induces pathological overloading of upper extremity bones.
Ann E Barr, Fayez F Safadi, Irene Gorzelany, Mamta Amin, Steven N Popoff, Mary F Barbe
Journal of Bone and Mineral Research null
Subcutaneous xenotransplantation of bovine pancreatic islets.
Figliuzzi, Marina, et al.
Biomaterials, 26, 5640-5647 (2005)