AP202P
Goat Anti-Rat light chain Antibody, HRP conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
1:10,000 -1:200,000 with ECL substrates
ELISA: 1:5,000 -1:100,000
Immunohistochemistry: 1:500 - 1:5,000
Immunocytochemistry: 1:500 - 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3