AP189P
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3