MAB131871
Anti-KLH Antibody, clone 3B1
clone 3B1, from mouse
Sinonimo/i:
Keyhole Limpet Hemocyanin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B1, monoclonal
Reattività contro le specie
keyhole limpet, mollusk
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Keyhole Limpet Hemocyanin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2