Documenti fondamentali
LSWP02500
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 5,0 μm
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Mitex
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with NIOSH 2011
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
Parametri
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
170 μm
Colore
white
Matrice
Mitex
Dimensione pori
5.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LSWP
La membrana Mitex in PTFE resiste a quasi tutti i liquidi, inclusi solventi organici, acidi e basi concentrate, propellenti e fluidi criogenici. La membrana Mitex è priva di supporto, ma è facile da maneggiare, combinando la praticità di una membrana con supporto con la versatilità di una membrana in PTFE puro. La membrana Mitex è idrofoba.
Caratteristiche e vantaggi
•Estesa compatibilità chimica
•Biologicamente e chimicamente inerte
•Stabile a temperature oltre i 260 °C (500 °F) e al di sotto dei -100 °C (-148 °F)
Applicazioni:
Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici; chiarificazione di propellenti; analisi di fluidi idraulici; isolamento di RNA
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
  • Chiarificazione di propellenti
  • Isolamento di RNA
  • Monitoraggio dell′aria
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Ellen A F Van Gestel et al.
Toxicology letters, 328, 45-51 (2020-04-21)
Surgical smoke produced by electrosurgery contains various chemical substances such as volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this study is to investigate airborne concentrations of VOCs and PAHs during electrosurgery in an operating room