KVGLG10HH1
Capsule Opticap XL ®, filtro Durapore® da 0,22 µm
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Opticap Gamma Compatible XL10 Durapore 0.22 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
gamma compatible
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤14 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
13.2 in.
Larghezza
4.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.73 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤25 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Confezionamento
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismo
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessazione
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nel manuale d′uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Linkage
Nota sulla preparazione
3 cicli da 60 min. in autoclave a 123 °C; possibile l′esposizione a 45 kilogray (4,5 Megarad) di raggi gamma; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.