IX0005
Imidazole
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Imidazole, Glyoxaline, 1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Tensione di vapore
0.003 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
P. ebollizione
256 °C/1013 hPa
Punto di fusione
90 °C
Temp. transizione
flash point 145 °C
Densità
1.03 g/cm3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
IX0005-2 50g Poly Bottle
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup