Documenti fondamentali
IPVH07850
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana Immobilon®-P in PVDF, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
7 cm × 8.4 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Immobilon®-P è una membrana microporosa di trasferimento in polivinilidene fluoruro (PVDF) con pori di dimensione nominale pari a 0,45 micron (μm). È consigliata per il Western blotting, specialmente per le proteine più grandi di 20 kDa. La membrana di trasferimento Immobilon®-P transfer è in grado di legare le proteine in un ampio intervallo di pesi molecolari. Si usa per il trasferimento di proteine da matrici di svariati tipi di gel. A confronto con le membrane di nitrocellulosa, la membrana Immobilon-P in PVDF è più facile da manipolare, offre una migliore capacità di colorazione, un rapporto segnale-rumore superiore, che si traduce in una sensibilità potenziata, oltre a una maggiore resistenza ai solventi.
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico.
Codice filtro: IPVH
Applicazioni
La membrana Immobilon®-P in PVFD trova impiego nei protocolli di Western blotting.
Caratteristiche e vantaggi
La membrana Immobilon®-P è caratterizzata da:
  • un'eccellente capacità di ritenzione delle proteine
  • robustezza fisica elevata
  • ampia compatibilità chimica
  • ed è ideale per una varietà di applicazioni di colorazione e di re-incubazione (reprobing) nei protocolli di immunorilevazione
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Rong Kang et al.
American journal of otolaryngology, 33(6), 678-684 (2012-07-10)
The purposes of this study were to determine whether autophagy was involved in cisplatin (CDDP) resistance and to investigate the role of the autophagy in the regulation of chemosensitivity to CDDP in laryngeal cancer Hep-2 cells. A WST-1 assay was
Paola Maycotte et al.
Autophagy, 8(2), 200-212 (2012-01-19)
Chloroquine (CQ) is a 4-aminoquinoline drug used for the treatment of diverse diseases. It inhibits lysosomal acidification and therefore prevents autophagy by blocking autophagosome fusion and degradation. In cancer treatment, CQ is often used in combination with chemotherapeutic drugs and
Kentaro Togashi et al.
Journal of the neurological sciences, 413, 116802-116802 (2020-04-04)
Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc). Levodopa (L-Dopa), the current main treatment for PD, reduces PD symptoms by partially replacing dopamine, but it does not slow neurodegeneration. Recent