Documenti fondamentali
IEVH00005
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nome del prodotto
Membrana Immobilon®-E in PVDF, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
27 cm × 1.875 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: IEVH
Immobilon-E è la prima membrana per Western Blotting in PVDF che si bagna in tamponi di trasferimento acquosi. Si elimina così la fase di pre-bagnatura con alcol, necessaria con le altre membrane in PVDF.
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.