HATF00010
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Membrana di trasferimento Immobilon®-NC, 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
33 cm × 3 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3