IESN07852
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 7 cm x 8.4 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Materiali
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
7.0 cm × 8.4 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3