Documenti fondamentali
HX0645
Supelco
Hydrogen Peroxide Solution 3% W/V
stabilized TITRISTAR
Sinonimo/i:
Peroxide
About This Item
Codice UNSPSC:
51473503
agenzia
traceable to NIST
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specifiche
Tolerance: 3.0-3.5% W/V
Risultati analitici
Expiration date: Exp 12 months from mfg date
Arsenic (As): 0.5ppm max
Assay: 3.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 20 max
Evaporation residue: 0.02% max
Form: Clear liquid
Free acid (as H2SO4): 0.01% max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.005% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Preservative (acetanilide): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Perossido di idrogeno 35%
SAFC
1.08600
Perossido di idrogeno