Documenti fondamentali
HAWG047500
Millipore
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 0,45 µm, quadrettati
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 500 discs
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 500 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 500 discs
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Diam. filtro
47 mm
Colore
white
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
Membrana in esteri di cellulosa mista (MCE), idrofila, bianca, quadrettata, 47 mm di diametro, 500 dischi
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3