Documenti fondamentali
HATF08130
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Immobilon®-NC Transfer Membrane Midi Sheets, 20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
8.5 cm × 13.5 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Immobilon®-NC (HATF) membrane is composed of a mixed cellulose esters matrix.
Applicazioni
Immobilon®-NC Transfer Membrane has been used in western blot analysis.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3