GERPN851E
ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™ Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 500 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN851E
Colore
Brownish-red
Solubilità
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
- Visible marker bands on gels and blots
- Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)