FSLW14200
Filtri a membrana in PTFE, pori da 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
3.0 μm pore size
85 % porosity
Punto di bolla
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Applicazioni
- Chiarificazione di soluzioni acide e soluzioni alcaline
- Filtrazione o sfiato di gas
- Spettroscopia UV
- Monitoraggio di particelle
- Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analisi di microplastiche