FCMAB269F
Milli-Mark® Anti-Integrin β1 (CD29)-FITC conjugate Antibody, clone MB1.2
clone MB1.2, Milli-Mark®, from rat
Sinonimo/i:
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH/3T3 cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2