EZRL
Rat Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL plasma or serum
Sinonimo/i:
Leptin, Obesity Factor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Rat Leptin ELISA, This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 102-122%
linearity: 87-100%
sensitivity: 0.04 ng/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials