Key Documents
EZBRAIN42
Millipore
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL tissue or cell lysates
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
product name
Kit ELISA per amiloide β42 cerebrale umana, This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type tissue/cellular lysate
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
I peptidi di beta-amiloide sono stati implicati nell’eziologia della malattia di Alzheimer. L′amiloide beta-40 è il peptide più rilevante, e l′amiloide beta-42 è la forma neurotossica. È stato riportato che il rapporto tra amiloide beta-42 e amiloide beta-40 (rapporto AB) è un indicatore migliore della patologia di Alzheimer. Il kit ELISA Millipore per la determinazione di amiloide β42 cerebrale è destinato ad analisi quantitative di amiloide beta-42 in campioni cerebrali e di altri tessuti in un formato a 96 pozzetti. Questo saggio è destinato esclusivamente a scopi di ricerca ed è adatto alla rivelazione in vitro dei peptidi di amiloide β42 umana in campioni di cervello di, per es., cavia, estratti cellulari e topi transgenici per l′amiloide umana.
Specificità
Il saggio ELISA per l′amiloide β42 impiega anticorpi monoclonali anti-Aβ altamente selettivi per la Aβ umana. L′anticorpo di cattura riconosce la porzione C-terminale della amiloide β1-42, che determina l′elevata selettività per Aβ42. La reattività crociata degli anticorpi presenti rispetto ad altri peptidi di amiloide è stata analizzata mediante saggi ELISA e BIACORE, risultando non significativa nei confronti di Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 e Aβ1-44.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo saggio ELISA per amiloide β42 cerebrale umana si usa per determinazioni quantitative dei livelli di amiloide β42 in ricerche di neuroscienze.
Questo saggio richiede di 50 µL di campione e incubazione per una notte.
Sottocategoria di ricerca
Malattia di Alzheimer
Usata per rilevare/quantificare: Amiloide β42
Stoccaggio e stabilità
I componenti del kit possono essere conservati a 2- 8°C per un massimo di 2 settimane
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Esclusione di responsabilità
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Jesse E Hanson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8277-8288 (2014-06-13)
Extensive evidence implicates GluN2B-containing NMDA receptors (GluN2B-NMDARs) in excitotoxic-insult-induced neurodegeneration and amyloid β (Aβ)-induced synaptic dysfunction. Therefore, inhibiting GluN2B-NMDARs would appear to be a potential therapeutic strategy to provide neuroprotection and improve cognitive function in Alzheimer's disease (AD). However, there
Michael B McFerrin et al.
Annals of clinical and translational neurology, 4(7), 466-477 (2017-07-12)
The highly conserved 14-3-3 proteins interact with key players involved in Parkinson's disease (PD) and other neurodegenerative disorders. We recently demonstrated that 14-3-3 phosphorylation is increased in PD models and that increased 14-3-3 phosphorylation reduces the neuroprotective effects of 14-3-3
Y Goll et al.
Neuro-degenerative diseases, 13(2-3), 58-60 (2013-11-07)
Most Alzheimer's disease (AD) cases arise sporadically and may involve innate immune activation of microglial expressed Toll-like receptors regulated through the myeloid differentiation protein 88 (MyD88) pathway. It was the aim of this study to test the innate immune involvement
André E S Simões et al.
BMC genomics, 14, 181-181 (2013-03-19)
Simultaneous isolation of nucleic acids and proteins from a single biological sample facilitates meaningful data interpretation and reduces time, cost and sampling errors. This is particularly relevant for rare human and animal specimens, often scarce, and/or irreplaceable. TRIzol(®) and TRIzol(®)LS
Cheril Tapia-Rojas et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 62-62 (2015-11-23)
L-methionine, the principal sulfur-containing amino acid in proteins, plays critical roles in cell physiology as an antioxidant and in the breakdown of fats and heavy metals. Previous studies suggesting the use of L-methionine as a treatment for depression and other