Documenti fondamentali
EZABNZ-180K
Millipore
Endonucleasi
Sinonimo/i:
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Descrizione
96 well
Parametri
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
tecniche
ELISA: suitable
input
cell culture supernatant
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
Applicazioni
Utilizzato per rimuovere gli acidi nucleici dai campioni di proteine.
96 stripwell formatt ELISA
Azioni biochim/fisiol
Digerisce DNA ed RNA nativi o denaturati con calore.
Caratteristiche e vantaggi
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
Note legali
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany