Key Documents
DX0830
Supelco
Diclorometano
Biosynthesis OmniSolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-838-9
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤1 ppm Halogen (as Cl)
≤30 ppm Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilità
20 g/L
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤231 nm
Assorbanza UV
λ: 231 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biosynthesis OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidHalogen (as Cl)1ppm maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 231 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off231nm maxWater (H2O)30ppm max
Evaporation Number: 1.9
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash