Documenti fondamentali
D010N11HH1
Millipore
Capsule filtranti Clarigard® per piccola scala
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Sinonimo/i:
Clarigard Small Scale Capsule Filter 1.0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Clarigard®
Lunghezza
11.8 cm (4.6 in.)
D.E.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
Lunghezza nominale della cartuccia
4.6 in. (11.8 cm)
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type beer
sample type soft drink
cultured stem cell(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type liquid
Raccordi
1/4 in. inlet/outlet hose barb
applicazioni
industrial qc (product testing)
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: ritenzione del 99,9%
  • Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione della carica microbica
  • Istruzioni d′uso: Consultare la guida all′uso delle cartucce Polygard® e Clarigard®.
  • Precauzioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany