Documenti fondamentali
CX0397
Supelco
Carbon Disulfide
low benzene OmniSolv®
Sinonimo/i:
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191602
Numero indice EU:
200-843-6
Grado:
for use as solvent
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
general analytical
P. ebollizione:
46.5 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
398 hPa ( 20 °C)
Grado
for use as solvent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
398 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.03% Water (H2O)
≤200 ppb Benzene (CH6)
Residuo dopo evaporazione
≤3 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
46.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-111.6 °C
Temp. transizione
flash point -30 °C
Solubilità
2.1 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
Assorbanza UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
general analytical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C(=S)=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
CX0397-6 is packaged in poly coated glass bottles
low benzene OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minBenzene (C6H6)200ppb maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 382 nm1.00AU maxUV Abs. at 388 nm0.50AU maxUV Abs. at 403 nm0.10AU maxUV Abs. at 410 nm0.05AU maxUV Abs. at 500 nm0.01AU maxUV Cut-off382nm maxWater (H2O)0.03% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup