Key Documents
CR0003L200
Millipore
Bioreattore monouso, serbatoio con agitazione, da 3 litri (verde)
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Livello qualitativo
Descrizione generale
Bioreattore monouso, con agitazione, progettato per la coltura non GMP di linee cellulari di mammifero Il suo design rigido include un recipiente in policarbonato di forma semisferica, una piastra superiore dotata di più entrate in polietilene ad alta densità (HDPE), un agitatore costituito un′elica scoping, cioè che direziona il flusso dal basso verso l′alto, tubi aperti da entrambi i lati e spruzzatore sinterizzato, tubi C-Flex saldabili e tutti i filtri necessari per l′entrata e l′uscita dei gas. Poiché il contenitore è un componente stampato, sono state aggiunte ulteriori porte di accesso al di sotto del livello di volume di lavoro minimo, tra cui una porta per il campione azionata mediante attacco luer, una porta di ingresso/uscita del liquido, due linee per l′aggiunta di liquido, linee di gorgogliamento diretto e una linea di raccolta. Tutte le porte di aggiunta di gas e liquido situate al di sotto del volume di lavoro minimo sono dotate di valvole di ritegno per garantire il flusso unidirezionale di gas o liquido. Il bioreattore CellReady da 3L è pre-assemblato, irradiato con raggi gamma e spedito pronto per l'uso.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
consumable
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
equipment