Z687499
3D Biotek 3D perfusion bioreactor system with pump
6 well chamber with PS scaffold inserts, autoclavable, AC/DC input 240 V AC, UK plug
Sinonimo/i:
bioreactor systems, bioreactors, cell bioreactors, perfusion bioreactors, single use bioreactors
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate (4 interchangeable chambers)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
autoclavable
single-use bioreactor system
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek
Largh. × prof. × alt.
14 in. × 13 in. × 13 in.
Compatibilità
suitable for (stem cell growth and differentiation)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z687499-1EA | 4061833694541 |