Key Documents
CPGE75TP3
Millipore
Filtro a cartuccia Millipore Express® PHF
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
Sinonimo/i:
Millipore Express PHF Cartridge Filter 5 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤16.4 mL/min air diffusion at 2.76 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. differential pressure (1 psid) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (Reverse)
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
20 psi max. differential pressure (1.4 bar) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
5.0 psi max. differential pressure (340 mbar) at 135 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
5 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
0.29 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® PHF
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare le istruzioni per la bagnatura dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS® nella guida all′uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: Consultare la guida all′uso dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
12 cicli SIP in avanti o 22 cicli in avanti e 3 inversi da 30 min a 135 °C; 15 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Millipore Express® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥1 L d′acqua
Ritenzione batterica
I campioni della membrana utilizzata in questo filtro mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 5,5 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64> a 25 °C.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany