CGW671S48
Cartucce Polysep™ II 1,0/0,5 µm nominale
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene device
polypropylene support (spun bonded)
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177–182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep™ II
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensioni del dispositivo
10 in.
Diam. filtro
2.8 in.
Superficie filtrante del filtro
0.46 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Cartridge Type: Liquid
Filter Grade: Prefilter
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations