Documenti fondamentali
CCP-24HK
Sigma-Aldrich
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Grado
for protein analysis
Livello qualitativo
Descrizione
ED<sub>80</sub> = 0.56 ± 0.15 ng/mL ED<sub>50</sub> = 2.03 ± 0.54 ng/mL ED<sub>20</sub> = 7.21 ± 2.76 ng/mL
analytes available: C-Peptide
radioactivity <3 μCi
0.156-20 ng/mL (standard curve range)
Caratteristiche
accuracy 97-111%
Reattività contro le specie
canine
Sensibilità
0.15 ng/mL
tecniche
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
radioactive
Descrizione generale
aa1-aa31-OVA via glutaraldehyde
Applicazioni
Overnight equilibrium incubation at 4°C. Sample volume < 100 ?L serum, plasma, or tissue culture media. Dilution: Antibody 1:32,000 titer
Risultati analitici
Linearity 95-101%
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract