Documenti fondamentali
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Sinonimo/i:
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-158-5
Tensione di vapore
16.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
99-102 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Solubilità
125 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Cesium acetate ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
450154
Cesium acetate
tert-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
tert-Butanol
2-Butanol for analysis EMSURE®
Supelco
1.09630
2-Butanol