Documenti fondamentali
BX1780
Supelco
Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)2CH2OH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-751-6
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.7 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.4% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. ebollizione
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Solubilità
66 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.4% min
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]: 0.2% max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0008meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup