Documenti fondamentali
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Grado
for separation
Descrizione
Filter code BVSP
Superhydrophobic
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Parametri
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
tecniche
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Superficie filtrante
400 cm2
Dimens. membrana
20 cm × 20 cm
Spessore
≥90 μm × 140 μm
Dimensione pori
1.2 μm