Key Documents
HVLP2932A
Millipore
®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Sinonimo/i:
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Descrizione
Clarifying filtration of biological solutions
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
tecniche
bioburden reduction: suitable
Diam. filtro
293 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVLP
Tipo di filtro: filtro a schermo
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3