Documenti fondamentali
AX1440
Supelco
Isoamyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-633-5
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (corrected for water content, GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
≤0.002 meq/g Titrable acid
≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 43.5 °C
Solubilità
25 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Acids and esters (as amyl acetate)0.2% maxAssay (GC, corrected for water content)98.5% minCarbonyl compounds (as HCHO)0.1% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.003% maxFormClear liquidTitrable acid0.002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup