AP162F
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, FITC conjugate
1.5 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
IgY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
ANTIBODY SPEIFICITY:
Based on immunoelectrophoresis, the antibody reacts with the heavy chainjs of Chicken IgY and with light chains common to most chicken immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins, but antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species.
FLUOROPHORE /PROTEIN RATIO
7.0 ug/mg; 2.6 moles FITCper mole IgG.
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3