Documenti fondamentali
AG4502550
Millipore
Membrane filtranti argento, 0,45 µm, 25 mm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtro a membrana in argento puro, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
25 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
>7 psi at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filtro a membrana in argento puro idrofila, diametro 25 mm, pori da 0,45 µm (filtro da 0,45 micron) Utilizzato per il monitoraggio dell'aria di nerofumo, dei prodotti da catrame, emissioni di cokerie & silice Citato da NIOSH per la raccolta di contaminanti aerodispersi.
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria per amianto, solfuro di piombo, silice cristallina e silice amorfa
  • Analisi della silice cristallina mediante diffrazione ai raggi X
  • Analisi di microplastiche
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application