ATTP04700
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,8 μm
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore™
Millipore
Parametri
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Punto di bolla
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Applicazioni
- Microscopia a luce riflessa
- Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
- Analisi gravimetriche
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio dell′amianto
- Analisi delle microplastiche
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Avvertenza