ACR5000PA
Protein A Reagent Kit
for antibody purification
Sinonimo/i:
Protein purification kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Amicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml Protein A resin, 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Protein A Reagent Kit for Antibody purification.
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1