Documenti fondamentali
ACK5003PA
Millipore
Kit Amicon® Pro per la purificazione per affinità con Proteina A, con filtri centrifughi Amicon® Ultra-0.5 da 3kDa
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Lunghezza
12 cm (4.7 in.)
Diametro
2.97 cm
Superficie filtrante
1 cm2
Dimensione pori
3 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Codice del filtro: PLCGC
Questo kit comprende 12 unità Amicon Pro, 12 filtri centrifughi Amicon Ultra con NMWCO di 3 kDa, 3 ml di resina alla Proteina A (Capacità di legame: 20 mg IgG umane/ml di agarosio), 2 X 66 ml di tampone di legame/lavaggio, 12 ml di tampone di eluizione, 2,5 ml di tampone di neutralizzazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
Kit Amicon Pro con Proteina A - Un'unità centrifuga per la purificazione & la concentrazione di anticorpi.
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 15 µL
Stato fisico
Codice colore: trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1