ABT59
Anti-Pericentrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pericentrin, Kendrin, Pericentrin-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCNT(5116)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pericentrin in 10 µg of HeLa cell lysate. Western Blot was performed without Tween.
Descrizione del bersaglio
Uniprot describes 2 isoforms produced by alternative splicing with molecular weights at 378 & 355 kDa However in endogenous lysates, Pericentrin is observed at ~250 kDa & ~150 kDa for western blots (Wen, Y., et al. (2008). J Biol Chem. 283(5):2793-2803).
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1