ABT332
Anti-ZEB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc finger E-box binding homeobox 2, Smad interacting-protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZEB2(9839)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected ZEB2 in Jurkat cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZEB2 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2