MABS1136
Anti-Cathelicidin/FALL-39/LL-37 Antibody, clone 8C10.1
clone 8C10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Cathelicidin antimicrobial peptide, 18 kDa cationic antimicrobial protein, CAP-18, hCAP-18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMP(820)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Cathelicidin/FALL-39/LL-37 immunoreactivity in human bone marrow tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1