ABS517
Anti-PRMT8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein arginine N-methyltransferase 8, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 4, Protein arginine methyltransferase 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT8(56341)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected PRMT8 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1