ABS234
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:600 dilution of this antibody detected PI3 Kinase, p85 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1